Learn More
2-Methylresorcin, TRC
Artikelnummer. 30473702
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30473702 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30473702 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM326733500MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dihydroxytoluene
CAS 608-25-3
Summenformel C7 H8 O2
Menge 500 mg
Synonym Resorcinol, 2-methyl- (7CI,8CI), 2-Methyl-1,3-benzenediol, 1,3-Dihydroxy-2-methylbenzene, 2,6-Dihydroxytoluene, 2-Methyl-1,3-dihydroxybenzene, 2-Methylresorcin, 2-Methylresorcinol, NSC 66524, Rodol MRP, Toluene-2,6-diol
InChI-Formel InChI=1S/C7H8O2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
SMILES Cc1c(O)cccc1O
IUPAC-Name 2-Methylpentan-1,3-diol
Molekulargewicht (g/mol) 124.14
Formelmasse 124.0524