Learn More
2-Methylchinolin, TRC
Artikelnummer. 30137019
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137019 500 mg 500 Milligramm
17992545 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137019 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM204951500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-63-4
Summenformel C10 H9 N
Molekulargewicht (g/mol) 143.19
Synonym Quinaldine (8CI), 2-Methylquinoline, Khinaldin, NSC 3397
IUPAC-Name 2-Methylchinolin
SMILES Cc1ccc2ccccc2n1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylchinoline
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H9N/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11-8/h2-7H,1H3
Formelmasse 143.0735
Reinheit (%) >95%