Learn More
2-Methylchinolin-8-ol, TRC
Artikelnummer. 30477417
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30477417 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30477417 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM329468250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Hydroxyquinaldine (8-Hydroxy-2-methylquinoline)
CAS 826-81-3
Summenformel C10 H9 N O
Menge 250 mg
Synonym 8-Hydroxyquinaldine, 8-Hydroxy-2-methylquinoline
InChI-Formel InChI=1S/C10H9NO/c1-7-5-6-8-3-2-4-9(12)10(8)11-7/h2-6,12H,1H3
SMILES Cc1ccc2cccc(O)c2n1
IUPAC-Name 2-Methylchinolin-8-ol
Molekulargewicht (g/mol) 159.18
Formelmasse 159.0684