Learn More
2-Methylpyrimidin-5-carbonsäure, 95 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 454440010
Additional Details : CAS : 5194-32-1 Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15284348
  • 379.20 CHF / 1 Gramm
Verfügbar ab
18-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
5194-32-1
138.13
2-methyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-methylpyrimidine-5-carboxylicacid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-5-pyrimidinecarboxylicacid, pubchem13290, acmc-209kwu, ksc269i7t, 2-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-methyl, 2-methyl pyrimidine-5-carboxylic acid
2-Methylpyrimidin-5-Carbonsäure
C6H6N2O2
NMGIXZFBQPETOK-UHFFFAOYSA-N
13670875
CC1=NC=C(C=N1)C(=O)O
Spezifikation
2-Methylpyrimidine-5-carboxylic acid
Glasflasche
5194-32-1
C6H6N2O2
NMGIXZFBQPETOK-UHFFFAOYSA-N
2-Methylpyrimidin-5-Carbonsäure
13670875
95%
Authentic
1g
94% min. (HPLC)
2-methyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-methylpyrimidine-5-carboxylicacid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-5-pyrimidinecarboxylicacid, pubchem13290, acmc-209kwu, ksc269i7t, 2-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-methyl, 2-methyl pyrimidine-5-carboxylic acid
CC1=NC=C(C=N1)C(=O)O
138.13
138.13
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 2-Methylpyrimidine-5-carboxylic acid, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.