Learn More
2-Methylpropanimidamid-Hydrochlorid, ≥95 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methylpropanimidamide hydrochloride |
| CAS Min. % | 90.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 90% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Strukturformel | (CH3)2CHC(=NH)NH2·HCl |
| Menge | 10 g |
| Formelmasse | 122.6 |
| Reinheit (%) | 90% |