Learn More
2-Methylpropanthioamid, Mikromol
Artikelnummer. 30463802
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30463802 4 x 25 mg 100 Milligramm
30051059 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30463802 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1034.2600254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Methylpropanthioamid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylpropanethioamide
CAS 13515-65-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Methylpropanethioamide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H9 N S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Propanethioamide, 2-methyl-, Propionamide, 2-methylthio- (6CI,7CI,8CI), 2-Methylpropanethioamide, 2-Methylthiopropionamide, Isobutyrthioamide, Thioisobutyramide
InChI-Formel InChI=1S/C4H9NS/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H2,5,6)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CC(C)C(=S)N
IUPAC-Name 2-Methylpropanthioamid
Molekulargewicht (g/mol) 103.19
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 103,0456 g/mol