Learn More
2-Methylpropan-2-amin-Hydrochlorid (2-Amino-2-methylpropan-Hydrochlorid, tert-Butylamin-Hydrochlorid), Mikromol™
Artikelnummer. 30050352
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Conditionnement:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge unitSize
30050352 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30050352 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0273.190100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Methylpropan-2-amin-Hydrochlorid (2-Amino-2-methylpropan-Hydrochlorid, tert-Butylamin-Hydrochlorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemischer Name oder Material 2-Amino-2-methylpropane Hydrochloride
CAS 10017-37-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Amino-2-methylpropane Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C4 H11 N . H Cl
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
SMILES Cl.CC(C)(C)N
Molekulargewicht (g/mol) 109.59
Menge 100 mg
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.