Learn More
2-Methylphenylboronsäure, TRC
Artikelnummer. 30468037
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30468037 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30468037 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM339188100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylphenylboronic Acid
CAS 16419-60-6
Summenformel C7H9BO2
Menge 100 mg
Synonym 2-Tolueneboronic Acid, o-Boronotoluene, o-Methylphenylboronic Acid, o-Tolylboronic Acid, B-(2-Methylphenyl)boronic Acid, (2-Tolyl)boronic Acid, 2-Methyl-1-phenylboronic Acid, 2-Methylbenzeneboronic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H9BO2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
SMILES Cc1ccccc1B(O)O
IUPAC-Name (2-Methylphenyl)boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 135.96
Formelmasse 136.0696