Learn More
2-Methylpentan, TRC
Artikelnummer. 17951855
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17951855 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 17951855 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM22638025ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylpentane
CAS 107-83-5
Summenformel C6 H14
Menge 25 mL
Synonym Pentane, 2-methyl-, 2-Methylpentane, 1,1-Dimethylbutane, Isohexane, Kyowasol C 600M, Kyowazol C 600, NSC 66496
InChI-Formel InChI=1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
SMILES CCCC(C)C
IUPAC-Name 2-Methylpentan
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
Formelmasse 86.1096