Learn More
2-Methylpentan, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
2-Methylpentan wird als Rohstoff, Gummi-Lösungsmittel und Pflanzenöl-Extraktionsmittel eingesetzt. Es wird auch als Lösungsmittel für Klebstoffe verwendet. Darüber hinaus dient es als Zwischenprodukt in der organischen Synthese und findet Anwendung in Lebensmitteln, Konservierungsmitteln, Kosmetika, Pharmazeutika, Getränken und Geschmacksverstärkern.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Äther, Aceton und Chloroform. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methylpentane |
| Schmelzpunkt | -154°C |
| Dichte | 0.653 |
| Siedepunkt | 61°C to 62°C |
| Flammpunkt | −40°C (−40°F) |
| Geruch | Petroleum-like |
| Brechungsindex | 1.371 |
| Menge | 100 mL |
| UN-Nummer | UN1208 |
| Beilstein | 1730735 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Methylpentane
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Methylpentane