Learn More
2-Methylnaphtho[1,2-d]thiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11495377
Click to view available options
Menge:
5 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methylnaphtho[1,2-d]thiazole
CAS 2682-45-3
Schmelzpunkt 95°C to 97°C
Summenformel C12H9NS
MDL-Nummer MFCD00004951
Menge 5 g
Synonym 2-methylnaphtho 1,2-d thiazole, 2-methyl-beta-naphthothiazole, 2-methylnaphtho 1,2-d 1,3 thiazole, naphtho 1,2-d thiazole, 2-methyl, 2-methyl-b-naphthylthiazole, naphth 1,2-d thiazole, 2-methyl, 2-methyl-.beta.-naphthothiazole, 2-methyinaphtho 1,2-d thiazole, 2-methylbenzo e 1,3 benzothiazole
InChI-Schlüssel OUXMJRMYZCEVKO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC2=C(S1)C=CC1=CC=CC=C21
IUPAC-Name 2-Methylbenzo[e][1,3]Benzothiazol
Molekulargewicht (g/mol) 199.27
PubChem CID 75892
Formelmasse 199.27
Reinheit (%) 98%