Learn More
2-Methylnaphthalin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377715
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11377715 500 g 500 Gramm
11367715 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377715 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02459.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 91-57-6 | C11H10 | 142.201 g/mol
The main uses of methylnaphthalene are as a raw material for dyestuff dispersants and heat transfer oils, and as a solvent for agricultural chemical. It has been used as an indicator of smoke exposure in food and packaging materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylnaphthalin wird vorwiegend als Ausgangsstoff für Farbstoffdispergiermittel und Wärmeübertragungsöle und als Lösungsmittel für Agrarchemikalien verwendet. Indikator für die Rauchexposition in Lebensmitteln und Verpackungsmaterialien.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Alkohol, Chloroform, Methanol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-57-6
Summenformel C11H10
Molekulargewicht (g/mol) 142.201
MDL-Nummer MFCD00004118
InChI-Schlüssel QIMMUPPBPVKWKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 2-methyl, beta-methylnaphthalene, .beta.-methylnaphthalene, naphthalene, beta-methyl, unii-s8mcx3c16h, 2-methyl naphthalene, 2-methyl-naphthalene, beta-methyl naphthalenes, s8mcx3c16h, naphtalene,2-methyl mfc11 h10
PubChem CID 7055
ChEBI CHEBI:50720
IUPAC-Name 2-Methylnaphthalin
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylnaphthalene
Schmelzpunkt 31°C to 35°C
Dichte 1.001
Siedepunkt 241°C to 243°C
Flammpunkt 97°C (206°F)
Geruch Characteristic
Menge 500 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 906859
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in alcohol,chloroform,methanol.
Formelmasse 142.2
Reinheit (%) 97%