Learn More
2-Methylnaphthalin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-165011
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
91-57-6
C11H10
142.2
MFCD00004118
QIMMUPPBPVKWKM-UHFFFAOYSA-N
naphthalene, 2-methyl, beta-methylnaphthalene, .beta.-methylnaphthalene, naphthalene, beta-methyl, unii-s8mcx3c16h, 2-methyl naphthalene, 2-methyl-naphthalene, beta-methyl naphthalenes, s8mcx3c16h, naphtalene,2-methyl mfc11 h10
7055
CHEBI:50720
2-Methylnaphthalin
CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
91-57-6
C11H10
142.2
MFCD00004118
QIMMUPPBPVKWKM-UHFFFAOYSA-N
naphthalene, 2-methyl, beta-methylnaphthalene, .beta.-methylnaphthalene, naphthalene, beta-methyl, unii-s8mcx3c16h, 2-methyl naphthalene, 2-methyl-naphthalene, beta-methyl naphthalenes, s8mcx3c16h, naphtalene,2-methyl mfc11 h10
7055
CHEBI:50720
2-Methylnaphthalin
CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methylnaphthalene
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 96
Schmelzpunkt 32°C to 36°C
Farbe Weiß
Dichte 1.0100g/mL
Siedepunkt 241°C to 242°C
Flammpunkt 97°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C10H7CH3
Menge 5 g
Beilstein 05, 567
Relative Dichte 1.01
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 142.2
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallin mit niedrigem Schmelzpunkt