Learn More
2-Methylnaphthalin, 96%
Artikelnummer. 10647092 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10647092 500 g Glasflasche 500 Gramm
10031170 5 g Glasflasche 5 Gramm
10473395 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10647092 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 127175000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 91-57-6 | C₁₁H₁₀ | 142,2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-57-6
Summenformel C11H10
Molekulargewicht (g/mol) 142.2
MDL-Nummer MFCD00004118
InChI-Schlüssel QIMMUPPBPVKWKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 2-methyl, beta-methylnaphthalene, .beta.-methylnaphthalene, naphthalene, beta-methyl, unii-s8mcx3c16h, 2-methyl naphthalene, 2-methyl-naphthalene, beta-methyl naphthalenes, s8mcx3c16h, naphtalene,2-methyl mfc11 h10
PubChem CID 7055
ChEBI CHEBI:50720
IUPAC-Name 2-Methylnaphthalin
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylnaphthalene
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 96
Schmelzpunkt 32°C to 36°C
Farbe Weiß
Dichte 1.0100g/mL
Siedepunkt 241°C to 242°C
Flammpunkt 97°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C10H7CH3
Menge 500 g
Beilstein 05, 567
Relative Dichte 1.01
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 142.2
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallin mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke