Learn More
2-Methylisothiazolonhydrochlorid, ≥ 99,9 MP Biomedicals
Artikelnummer. 11421571 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11421571 1 g
11411571 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11421571 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215952291
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 26172-54-3
Summenformel C4H6ClNOS
Molekulargewicht (g/mol) 151.608
MDL-Nummer MFCD06804636
InChI-Schlüssel SJXPQSRCFCPWQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Methyl-4-isothiazoline-3-one, MIT
PubChem CID 117746
IUPAC-Name 2-Methyl-1,2-thiazol-3-on;hydrochlorid
SMILES CN1C(=O)C=CS1.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylisothiazolone Hydrochloride
Typ 2-Methylisothiazolone Hydrochloride
Physikalische Form Crystalline
Farbe Weiß
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich ≥99%
Formelmasse 151.6