Learn More
2-Methylindol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11439662
285.46 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
95-20-5
C9H9N
131.178
MFCD00005616
BHNHHSOHWZKFOX-UHFFFAOYSA-N
2-methylindole, 1h-indole, 2-methyl, indole, 2-methyl, 2-methyl indole, unii-i7cn58827i, 2-methylindol, methylketole, methyl indole, 2-methyl-indole, pubchem7504
7224
CHEBI:49402
2-Methyl-1H-Indol
CC1=CC2=CC=CC=C2N1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
95-20-5
C9H9N
131.178
MFCD00005616
BHNHHSOHWZKFOX-UHFFFAOYSA-N
2-methylindole, 1h-indole, 2-methyl, indole, 2-methyl, 2-methyl indole, unii-i7cn58827i, 2-methylindol, methylketole, methyl indole, 2-methyl-indole, pubchem7504
7224
CHEBI:49402
2-Methyl-1H-Indol
CC1=CC2=CC=CC=C2N1
2-Methylindole is used as a reactant for regioselective synthesis of oxopyrrolidine analogs via iodine-catalyzed Markovnikov addition reaction, Friedel-Crafts alkylation reactions, preparation of tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators, Michael addition reactions and in synthesis of cyclooxygenase-1 (COX-1)/cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methylindol wird als Reagenz für die regioselektive Synthese von Oxopyrrolidin-Analoga über Jod-katalysierte Markovnikow-Additionsreaktionen, Friedel-Crafts-Alkylierungsreaktionen, Vorbereitung von Tryptophan-Dioxygenase-hemmendenn Pyridyl-Ethenylindolen als potenzielle Krebsimmunmodulatoren, Michael-Additionsreaktionen und bei der Synthese von Cyclooxygenase1 (COX-1/Cyclooxygenase)COX-2)-Hemmern verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Empfindlich gegenüber Licht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methylindole
Schmelzpunkt 56°C to 60°C
Dichte 1.07
Siedepunkt 272°C to 273°C
Flammpunkt 141°C (285°F)
Menge 1000 g
Beilstein 109781
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 131.18
Reinheit (%) ≥98%