Learn More
2-Methylindol-3-carboxaldehyd, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10391413 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10391413 100 g Glasflasche 100 Gramm
10381413 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10391413 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 379721000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5416-80-8 | C10H9NO | 159.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5416-80-8
Summenformel C10H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 159.19
MDL-Nummer MFCD00012077
InChI-Schlüssel CYZIVXOEJNAIBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylindole-3-carboxaldehyde, 3-formyl-2-methylindole, 2-methyl-3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 2-methyl, 2-methylindole-3-carbaldehyde, indole-3-carboxaldehyde, 2-methyl, pubchem7437, zlchem 1339, acmc-1apkw, ksc271e8j
PubChem CID 73166
IUPAC-Name 2-Methyl-1H-indol-3-carbaldehyd
SMILES CC1=C(C2=CC=CC=C2N1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylindole-3-carboxaldehyde
CAS Min. % 97.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 204°C to 205°C
Farbe Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Formelmasse 159.19
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Pulver