Learn More
2-Methylindene, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 30117504 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30117504 1 g 1 Gramm
30117538 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30117504 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 467760010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2177-47-1
Summenformel C10H10
Molekulargewicht (g/mol) 130.19
MDL-Nummer MFCD00274253
InChI-Schlüssel YSAXEHWHSLANOM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 2-methyl-1H-indene
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylindene
Dichte 0.9710 g/mL
Flammpunkt 76°C
Menge 1 g
Relative Dichte 0.971
Formelmasse 130.19