missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methylimidazol, TRC

Artikelnummer. 30006645
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006645 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30006645 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM31298510G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 693-98-1
Summenformel C4 H6 N2
Molekulargewicht (g/mol) 82.1
Synonym 2-Methylimidazole, 2-Methyl-1H-imidazole, Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. F (EP), 1H-Imidazole, 2-methyl-, Imidazole, 2-methyl- (6CI,8CI), 2-Methyl-1H-imidazole, 1H-2-Methylimidazole, 2-Methylimidazole, 2MI, 2MZ, 2MZ-H, 2MZ-PW, Actiron 2MI, Curezol 2MZ, Curezol 2MZ-H, Curezol 2MZ-P, Denka CN 25, Dyhard MI-FF, Epicure MI 2, Epikure MI 2, Imicure AMI 2, MI 2, NSC 21394
IUPAC-Name 2-Methyl-1H-Imidazol
SMILES Cc1ncc[nH]1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1H-imidazole
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
Formelmasse 82.0531
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.