Learn More
2-Methylimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448926
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11448926 2500 g 2500 Gramm
11428926 100 g 100 Gramm
11438926 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448926 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17063.0E
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 693-98-1 | C4H6N2 | 82.11 g/mol
2-Methylimidazole is used as a raw material for the preparation of nitroimidazole antibiotics, which is useful in combat anaerobic bacterial and parasitic infections. It acts as a ligand in coordination chemistry. It is also employed as a hardener or accelerator for epoxy resin and auxiliary agent for textile dyes. Further, it acts as a catalyst for refolding of enhanced colored fluorescent protein. It is also useful as a building block in the synthesis of biologically active compounds. In addition to this, it is used as an active pharmaceutical ingredient intermediate such as metronidazole and dimetridazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methylimidazol wird als Rohstoff für die Herstellung von Nitroimidazol-Antibiotika verwendet, was bei der Bekämpfung anaerober bakterieller und parasitärer Infektionen nützlich ist. Es wirkt als Ligand in der Koordinationschemie. Es wird auch als Härter oder Beschleuniger für Epoxidharze und als Hilfsmittel für Textilfarbstoffe eingesetzt. Darüber hinaus dient es als Katalysator für das Refolding von verstärktem farbigem fluoreszierendem Protein. Es ist auch als Baustein bei der Synthese von biologisch aktiven Verbindungen nützlich. Darüber hinaus wird es als Wirkstoff für pharmazeutische Wirkstoffe wie Metronidazol und Dimetridazol verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden und sauren Anhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 693-98-1
Summenformel C4H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 82.11
MDL-Nummer MFCD00005190
InChI-Schlüssel LXBGSDVWAMZHDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylimidazole, 1h-imidazole, 2-methyl, imidazole, 2-methyl, 2-methyl imidazole, 2-methylglyoxaline, unii-t0049z45lz, ccris 2459, dsstox_cid_2107, dsstox_rid_76489, dsstox_gsid_22107
PubChem CID 12749
IUPAC-Name 2-Methyl-1H-Imidazol
SMILES CC1=NC=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylimidazole
Schmelzpunkt 142°C to 144°C
Siedepunkt 267°C to 268°C
Flammpunkt 155°C (311°F)
Menge 2500 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 1368
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and ethanol.
Formelmasse 82.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Crystalline Solid