Learn More
2-Methylimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Methylimidazole is used as a raw material for the preparation of nitroimidazole antibiotics, which is useful in combat anaerobic bacterial and parasitic infections. It acts as a ligand in coordination chemistry. It is also employed as a hardener or accelerator for epoxy resin and auxiliary agent for textile dyes. Further, it acts as a catalyst for refolding of enhanced colored fluorescent protein. It is also useful as a building block in the synthesis of biologically active compounds. In addition to this, it is used as an active pharmaceutical ingredient intermediate such as metronidazole and dimetridazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Methylimidazol wird als Rohstoff für die Herstellung von Nitroimidazol-Antibiotika verwendet, was bei der Bekämpfung anaerober bakterieller und parasitärer Infektionen nützlich ist. Es wirkt als Ligand in der Koordinationschemie. Es wird auch als Härter oder Beschleuniger für Epoxidharze und als Hilfsmittel für Textilfarbstoffe eingesetzt. Darüber hinaus dient es als Katalysator für das Refolding von verstärktem farbigem fluoreszierendem Protein. Es ist auch als Baustein bei der Synthese von biologisch aktiven Verbindungen nützlich. Darüber hinaus wird es als Wirkstoff für pharmazeutische Wirkstoffe wie Metronidazol und Dimetridazol verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden und sauren Anhydriden.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methylimidazole |
| Schmelzpunkt | 142°C to 144°C |
| Siedepunkt | 267°C to 268°C |
| Flammpunkt | 155°C (311°F) |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN3259 |
| Beilstein | 1368 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and ethanol. |
| Formelmasse | 82.11 |
| Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Methylimidazole
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-methylimidazole