Learn More
2-Methylhydrochinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414767
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11414767 250 g 250 Gramm
11404767 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414767 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21241.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 95-71-6 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-71-6
Summenformel C7H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.14
MDL-Nummer MFCD00002345
InChI-Schlüssel CNHDIAIOKMXOLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylhydroquinone, 2-methylhydroquinone, 2,5-dihydroxytoluene, p-toluhydroquinone, toluhydroquinone, toluquinol, p-toluquinol, tolylhydroquinone, p-toluhydroquinol, 2,5-toluenediol
PubChem CID 7253
IUPAC-Name 2-Methylpentan-1,4-diol
SMILES CC1=CC(O)=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylhydroquinone
Schmelzpunkt 127°C to 130°C
Siedepunkt 284°C to 286°C
Flammpunkt 172°C (341°F)
Menge 250 g
Beilstein 2041489
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) 99%