Learn More
2-Methylhexan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10503101
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
591-76-4
C7H16
100.21
MFCD00009487
GXDHCNNESPLIKD-UHFFFAOYSA-N
hexane, 2-methyl, isoheptane, unii-yi4679p2sp, pentane, dimethyl, isoheptanes, 2-methyl hexane, 2-methylhexane, acmc-1b07e, 5-methylhexan-2-yl, 5-methylhexan-3-yl
11582
2-methylhexane
CCCCC(C)C
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
591-76-4
C7H16
100.21
MFCD00009487
GXDHCNNESPLIKD-UHFFFAOYSA-N
hexane, 2-methyl, isoheptane, unii-yi4679p2sp, pentane, dimethyl, isoheptanes, 2-methyl hexane, 2-methylhexane, acmc-1b07e, 5-methylhexan-2-yl, 5-methylhexan-3-yl
11582
2-methylhexane
CCCCC(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methylhexane
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -118.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.6700g/mL
Siedepunkt 90.0°C
Flammpunkt −3°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3CH(CH3)2
Brechungsindex 1.3835 to 1.3855
Menge 5 mL
Beilstein 01, 156
Relative Dichte 0.67
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol,miscible with ether,acetone
Formelmasse 100.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylhexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.