Learn More
2-Methylheptan 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376649
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11376649 25 g 25 Gramm
11356649 1 g -
11366649 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11376649 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26220.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 592-27-8 | C8H18 | 114.232 g/mol
2-methylheptane is a gas detector and it is used in RD DIN40 respirator mask with gas filter type A.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methylheptan ist ein Gasdetektor und wird in RD DIN40-Atemschutzmasken mit Gasfilter Typ A verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 592-27-8
Summenformel C8H18
Molekulargewicht (g/mol) 114.232
MDL-Nummer MFCD00009518
InChI-Schlüssel JVSWJIKNEAIKJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptane, 2-methyl, methylheptane, 2-methyl-heptane, unii-yu6su8ccvb, yu6su8ccvb, hexane, dimethyl, dimethylhexane, acmc-1avkm, 2-methylheptane, ch3 2ch ch2 4ch3
PubChem CID 11594
IUPAC-Name 2-Methylheptan
SMILES CCCCCC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylheptane
Dichte 0.698
Siedepunkt 116°C
Flammpunkt 4°C (40°F)
Strukturformel (CH3)2CHCH2CH2CH2CH2CH3
Brechungsindex 1.395
Menge 25 g
UN-Nummer UN1262
Beilstein 1696862
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 114.23
Reinheit (%) 99%