Learn More
2-Methylfuran, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758404
22.86 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
534-22-5, 123-31-9
MFCD00003248
VQKFNUFAXTZWDK-UHFFFAOYSA-N
methylfuran, sylvan, 2-methyl furan, silvan, furan, 2-methyl, 5-methylfuran, alpha-methylfuran, furan, methyl, silvan czech, .alpha.-methylfuran
10797
2-Methylfuran
CC1=CC=CO1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
534-22-5, 123-31-9
MFCD00003248
VQKFNUFAXTZWDK-UHFFFAOYSA-N
methylfuran, sylvan, 2-methyl furan, silvan, furan, 2-methyl, 5-methylfuran, alpha-methylfuran, furan, methyl, silvan czech, .alpha.-methylfuran
10797
2-Methylfuran
CC1=CC=CO1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methylfuran
Namenshinweis Stabilized
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -88.7°C
Farbe Gelb
Dichte 0.9100g/mL
Siedepunkt 63.0°C to 66.0°C
Flammpunkt −26°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H6O
Brechungsindex 1.4320 to 1.4340
Menge 5 mL
Beilstein 17, 36
Fieser 01,682; 14,209
Relative Dichte 0.91
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.3g/100mL(20 c). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Stabilisator 0.01% hydroquinone
Molekulargewicht (g/mol) 82.1
Viskosität 4 mPa.s (25°C)
Formelmasse 82.1
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.