Learn More
2-Methylformanilid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11466187
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11466187
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25134.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94-69-9
Summenformel C8H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 135.17
MDL-Nummer MFCD00014122
InChI-Schlüssel ZXTLGJAARBNQGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-methylformanilide, 2-methylformanilide, o-tolylformamide, n-2-methylphenyl formamide, formamide, n-2-methylphenyl, o-methylformanilide, o-formotoluidide, o-methyl-n-formylaniline, 2-methylphenylformamide, n-formyl-2-methylaniline
PubChem CID 7202
IUPAC-Name N-(2-Methylphenyl)formamid
SMILES CC1=CC=CC=C1NC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylformanilide
Schmelzpunkt 58°C to 60°C
Siedepunkt 287°C to 289°C
Menge 5 g
Beilstein 2205748
Formelmasse 135.17
Reinheit (%) 98%