Learn More
2-Methylcyclopentan-1,3-Dion, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Methylcyclopentane-1,3-dione is an efficient synthon for the synthesis of (±)-α-cuparenone. The alkylation of 2-methylcyclopentane-1,3-dione (A) with 2-(1-naphthyl)ethyl bromide gives only the O-alkylation product. Mixtures of C- and O-alkyl derivatives are obtained. Michael addition of 2-methylcyclopentane-1,3-dione to methyl vinyl ketone in water gives 2-methyl-2-(3-oxo- butyl)-1,3-cyclopentanedione (3), an important intermediate of natural product chemistry. 2-Methylcyclopentane-1, 3-dione is an efficient synthon for the synthesis of (±)-α-cuparenone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Methylcyclopentan-1,3-Dion ist ein effizientes Synthon für die Synthese von (±)-α-Cuparenon. Die Alkylierung von 2-Methylcyclopentan-1,3-Dion (A) mit 2-(1-Naphthyl)-Ethylbromid ergibt nur das O-Alkylierungsprodukt. Mischungen aus C- und O-Alkylderivaten werden erzielt. Durch Michael-Addition von 2-Methylcyclopentan-1,3-Dion zu Methylvinylketon in Wasser wird 2-Methyl-2-(3-Oxo-Butyl)-1,3-Cyclopentandion (3) erzielt, ein wichtiges Zwischenprodukt der natürlichen Produktchemie. 2-Methylcyclopentan-1, 3-Dion ist ein effizientes Synthon für die Synthese von (±)-α-Cuparenon.
Löslichkeit
Löslichkeit in heißem Methanol (nahezu Transparenz).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methylcyclopentane-1,3-dione |
| Schmelzpunkt | 212°C to 216°C |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 1237255 |
| Formelmasse | 112.13 |
| Reinheit (%) | 98% |