Learn More
2-Methylcyclohexylamin, cis + trans., 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387645
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11387645 10 g 10 Gramm
11397645 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387645 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02285.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7003-32-9 | C7H15N | 113.20 g/mol
2-Methylcyclohexylamine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methylcyclohexylamin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazie, Agrochemie und Farbstoffindustrie.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Unter trockenem Inertgas lagern. Es ist luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7003-32-9
Summenformel C7H15N
Molekulargewicht (g/mol) 113.20
MDL-Nummer MFCD00001492
InChI-Schlüssel FEUISMYEFPANSS-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-methylcyclohexylamine, cyclohexanamine, 2-methyl, o-methylcyclohexylamine, cyclohexylamine, 2-methyl, 2-methylcyclohexanamine, 2-methylcyclohexylamine,c&t, hexahydro-o-toluidine, 2methylcyclohexylamine, 2-methyl-cyclohexylamine, 2-methylcyclohexyl amine
PubChem CID 23432
IUPAC-Name 2-Methylcyclohexan-1-amin
SMILES CC1CCCCC1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylcyclohexylamine
Namenshinweis Cis + Trans
Dichte 0.858
Siedepunkt 149°C to 150°C
Flammpunkt 21°C (69°F)
Brechungsindex 1.4565
Menge 10 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 2689073
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 113.2
Reinheit (%) 97%