Learn More
2-Methylcyclohexanon 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-161796
25.73 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
583-60-8
LFSAPCRASZRSKS-UHFFFAOYSA-N
2-methylcyclohexanone, o-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-methyl, 2-metilcicloesanone, 2-methyl-1-cyclohexanone, methylanon, alpha-methylcyclohexanone, sexton b, 2-methyl-cyclohexanon, 2-methyl cyclohexanone
11419
2-Methylcyclohexan-1-on
CC1CCCCC1=O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
583-60-8
LFSAPCRASZRSKS-UHFFFAOYSA-N
2-methylcyclohexanone, o-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-methyl, 2-metilcicloesanone, 2-methyl-1-cyclohexanone, methylanon, alpha-methylcyclohexanone, sexton b, 2-methyl-cyclohexanon, 2-methyl cyclohexanone
11419
2-Methylcyclohexan-1-on
CC1CCCCC1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methylcyclohexanone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -14.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9240g/mL
Siedepunkt 162.0°C to 163.0°C
Flammpunkt 48°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H12O
Strukturformel CH3C6H9(=O)
Brechungsindex 1.4470 to 1.4490
Menge 50 g
Beilstein 07, 14
Relative Dichte 0.924
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Molekulargewicht (g/mol) 112.17
Formelmasse 112.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig