Learn More
2-Methylcyclohexanol, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Methylcyclohexanol is used in the preparation of acetic acid-(2-methyl-cyclohexyl ester) by reaction with acetic anhydride. Further, it is used to study the effect of organic solvents on epoxide hydrolase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Methylcyclohexanol wird bei der Herstellung von Essigsäure-(2-Methyl-Cyclohexyl-Ester) durch Reaktion mit Essiganhydrid verwendet. Dient darüber hinaus zur Untersuchung der Wirkung organischer Lösungsmittel auf Epoxidhydrolase.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methylcyclohexanol |
| Namenshinweis | cis + trans |
| Schmelzpunkt | -21°C |
| Dichte | 0.929 |
| Siedepunkt | 163°C to 166°C |
| Flammpunkt | 58°C (136°F) |
| Brechungsindex | 1.462 |
| Menge | 2500 mL |
| UN-Nummer | UN2617 |
| Beilstein | 1847535 |
| Mehr anzeigen |