Learn More
2-Methylcyclohexanol, 99 %, Gemisch aus cis und trans, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10479080 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Packungsgröße:
1 KG
2.50 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10479080
Marke: Thermo Scientific Acros undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 583-59-5 | C7H14O | 114.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 583-59-5
Summenformel C7H14O
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
MDL-Nummer MFCD00001443
InChI-Schlüssel NDVWOBYBJYUSMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 2-methyl, o-methylcyclohexanol, 1-methyl-2-cyclohexanol, 2-methyl-1-cyclohexanol, 2-methylcyclohexyl alcohol, cyclohexanol, o-methyl, cis-2-methylcyclohexanol, 2-methyl-cyclohexanol, 2-methylcyclohexanol, mixed isomers
PubChem CID 11418
IUPAC-Name 2-Methylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCCCC1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylcyclohexanol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -38.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9300g/mL
Siedepunkt 163.0°C to 166.0°C
Flammpunkt 58°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H10OH
Brechungsindex 1.4615 to 1.4635
Menge 1 kg
Beilstein 06, 11
Fieser 08,303
Relative Dichte 0.93
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit