Learn More
2-Methylbuttersäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349579
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11349579 25 mL 25 Milliliter
11444573 100 mL 100 Milliliter
11454573 500 mL 500 Milliliter
11464573 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11349579 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11546.AC
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 116-53-0 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
2-Methylbutyric acid, can be used as food additive for butter, cream, cheese flavor deployment. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff. It is also used in the synthesis of 2-methylbutyric anhydride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methylbuttersäure kann als Lebensmittelzusatzstoff für den Einsatz von Butter, Sahne und Käsearoma verwendet werden. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischer Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird. Wird auch bei der Synthese von 2-Methylbutyronanhydrid verwendet.
Löslichkeit
Ist in Wasser löslich, in den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln wie Chloroform, Methanol jedoch in hohem Maße löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116-53-0
Summenformel C5H10O2.
Molekulargewicht (g/mol) 102.133
MDL-Nummer MFCD00002669
InChI-Schlüssel WLAMNBDJUVNPJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbutyric acid, dl-2-methylbutyric acid, butanoic acid, 2-methyl, ethylmethylacetic acid, methylbutyric acid, 2-methyl butyric acid, 2-methybutyric acid, methylethylacetic acid, active valeric acid, butyric acid, 2-methyl
PubChem CID 8314
ChEBI CHEBI:37070
IUPAC-Name 2-Methylbutansäure
SMILES CCC(C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylbutyric acid
Dichte 0.937
Siedepunkt 175°C to 176°C
Flammpunkt 73°C (163°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Brechungsindex 1.4055
Menge 25 mL
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1720486
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water,but highly soluble in most common organic solvents such as Chloroform,Methanol.
Formelmasse 102.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylbutyric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methylbutyric acid