Learn More
2-Methylbutylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10125772
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10125772 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10452733 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10548744 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10125772 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01376DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 96-15-1
Summenformel C5H13N
Molekulargewicht (g/mol) 87.166
MDL-Nummer MFCD00008147
InChI-Schlüssel VJROPLWGFCORRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbutylamine, 1-butanamine, 2-methyl, 1-amino-2-methylbutane, 2-methylbutyl amine, 2-methyl-1-butylamine, 2-methylbutanamine, 2-methyl-1-butanamine, butylamine, 2-methyl, 1-amino-2-methyl-butane, 2-methyl-butylamine
PubChem CID 7283
IUPAC-Name 2-Methylbutan-1-amin
SMILES CCC(C)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylbutylamine
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel C2H5CH(CH3)CH2NH2
Menge 1 g
Formelmasse 87.16
Reinheit (%) 95%