Learn More
2-Methylbutylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methylbutylamine |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | C2H5CH(CH3)CH2NH2 |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 87.16 |
Reinheit (%) | 95% |