Learn More
2-Methylbutane, for HPLC
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10526494 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10526494 1 L Glasflasche 1 Liter
10602265 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10526494 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 427730010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 78-78-4 | C5H12 | 72.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
für die HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-78-4
Summenformel C5H12
Molekulargewicht (g/mol) 72.15
MDL-Nummer MFCD00009338
InChI-Schlüssel QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12
PubChem CID 6556
ChEBI CHEBI:30362
IUPAC-Name 2-Methylbutan
SMILES CCC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylbutane
Namenshinweis For HPLC
Extinktion 0.01 max. 1 cm cell vs HPLC−grade water at 240nm, 0.01 max. 1 cm cell vs HPLC−grade water at 400nm, 0.07 max. 1 cm cell vs HPLC−grade water at 220nm, 0.3 max. 1 cm cell vs HPLC−grade water at 210nm, 1 max. 1 cm cell vs HPLC grade water at 195nm
Schmelzpunkt -160.0°C
Dichte 0.6200g/mL
Siedepunkt 30.0°C
Flammpunkt −51°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5CH(CH3)2
Brechungsindex 1.3530 to 1.3550
Menge 1 L
Rückstand nach Verdampfung 0.0003% max.
Relative Dichte 0.62
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons, oils and ether, slightly soluble in alcohol
Formelmasse 72.15
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte HPLC
Physikalische Form Flüssigkeit