Learn More
2-Methylbiphenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324554
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11324554
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01312.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 643-58-3 | C13H12 | 168.239 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 643-58-3
Summenformel C13H12
Molekulargewicht (g/mol) 168.239
MDL-Nummer MFCD00008517
InChI-Schlüssel ALLIZEAXNXSFGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbiphenyl, 2-methyl-1,1'-biphenyl, 2-phenyltoluene, 2-methyl biphenyl, o-phenyltoluene, o-methylbiphenyl, 2-methyl-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-methyl, biphenyl, 2-methyl, unii-x937mq8s1t
PubChem CID 12563
IUPAC-Name 1-Methyl-2-Phenylbenzol
SMILES CC1=CC=CC=C1C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylbiphenyl
Schmelzpunkt 0 °C
Dichte 1.01
Siedepunkt 256°C
Flammpunkt 107°C (224°F)
Brechungsindex 1.591
Menge 1 g
Beilstein 2039655
Formelmasse 168.24
Reinheit (%) 98%