Learn More
2-Methylbenzylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397355
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11397355 1 g 1 Gramm
11307365 5 g 5 Gramm
11317365 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397355 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05243.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 89-93-0 | C8H11N | 121.183 g/mol
2-Methylbenzylamine, is used in the preparation of boc-2-alkylanilines: N- (tert-butoxycarbonyl)-1-methylbenzylamine
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methylbenzylamin, wird bei der Herstellung von Boc-2-Alkylanilinen verwendet: N-(tert.-Butoxycarbonyl)-1-Methylbenzylamin
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln und starken Säuren fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-93-0
Summenformel C8H11N
Molekulargewicht (g/mol) 121.183
MDL-Nummer MFCD00008112
InChI-Schlüssel CJAAPVQEZPAQNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbenzylamine, o-tolylmethanamine, o-methylbenzylamine, benzenemethanamine, 2-methyl, o-xylylamine, benzylamine, o-methyl, 2-methylphenyl methanamine, alpha-amino-o-xylene, alpha-amino-2-xylene, 1-2-methylphenyl methanamine
PubChem CID 6993
IUPAC-Name (2-Methylphenyl)methanamin
SMILES CC1=CC=CC=C1CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylbenzylamine
Siedepunkt 198°C to 200°C
Flammpunkt 83°C (181°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1099406
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylbenzylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methylbenzylamine