Learn More
2-Methylbenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480603
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11480603 10 g 10 Gramm
11490603 50 g 50 Gramm
11400613 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480603 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12696.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 89-95-2 | C8H10O | 122.167 g/mol
2-Methylbenzyl alcohol is widely used strong mobile phase additive in HPLC. it can be used to produce 2-methyl-benzaldehyde at temperature of 20°C. It will need reagent pyridinium chlorochromate with reaction time of 10 min.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methylbenzylalkohol ist ein in der HPLC weit verbreitetes starkes mobiles Phasenadditiv, das zur Herstellung von 2-Methylbenzaldehyd bei einer Temperatur von 20 °C verwendet werden kann. Es benötigt das Reagenz Pyridiniumchlorochromat mit einer Reaktionszeit von 10 min
Löslichkeit
Löslich in Methanol, 0.1 g/ml.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-95-2
Summenformel C8H10O
Molekulargewicht (g/mol) 122.167
MDL-Nummer MFCD00004622
InChI-Schlüssel XPNGNIFUDRPBFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbenzyl alcohol, o-tolylmethanol, o-tolyl alcohol, 2-methylphenyl methanol, o-methylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-methyl, toluene-methanol, benzyl alcohol, o-methyl, unii-7l3m6y04nc, alpha-hydroxy-o-xylene
PubChem CID 6994
ChEBI CHEBI:27724
IUPAC-Name (2-Methylphenyl)methanol
SMILES CC1=CC=CC=C1CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylbenzyl alcohol
Schmelzpunkt 33°C to 37°C
Siedepunkt 219°C
Flammpunkt 104°C (219°F)
Brechungsindex 1.5408
Menge 10 g
Beilstein 1929783
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol 0.1g/mL.
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 98%