Learn More
2-Methylbenzoxazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414624
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11414624 500 g 500 Gramm
11494614 25 g 25 Gramm
11404624 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414624 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13198.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 95-21-6 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Methylbenzoxazol wird zur Synthese von Bis-Styryl-Farbstoffen verwendet. Es wird auch in der Medizin und zur Synthese anderer organischer Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-21-6
Summenformel C8H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
MDL-Nummer MFCD00005771
InChI-Schlüssel DQSHFKPKFISSNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbenzoxazole, 2-methylbenzo d oxazole, 2-methylbenzoxazol, benzoxazole, 2-methyl, 2-methyl-benzoxazole, usaf ek-982, 2-methyl-benzooxazole, 2-methyl-4,5-benzoxazole, 2-methylbenzoxazol czech, unii-z0p021v3ti
PubChem CID 7225
ChEBI CHEBI:51603
IUPAC-Name 2-Methyl-1,3-Benzoxazol
SMILES CC1=NC2=CC=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylbenzoxazole
Schmelzpunkt 2°C to 4°C
Siedepunkt 200°C to 201°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Menge 500 g
Beilstein 112297
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) 98%