Learn More
2-Methylbenzophenon, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319998
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30319998 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30319998 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC15083791
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Methylphenyl)phenylmethanone (2-Methylbenzophenone)
CAS 131-58-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (2-Methylphenyl)phenylmethanone (2-Methylbenzophenone)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H12 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Orphenadrine Hydrochloride Imp. B (EP), Orphenadrine Imp. B (EP), (2-Methylphenyl)phenylmethanone, 2-Methylbenzophenone, Orphenadrine Hydrochloride Impurity B, Orphenadrine Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C14H12O/c1-11-7-5-6-10-13(11)14(15)12-8-3-2-4-9-12/h2-10H,1H3
SMILES Cc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
IUPAC-Name (2-methylphenyl)-phenylmethanon
Molekulargewicht (g/mol) 196.24
Menge 100 mg
Formelmasse 196,0888 g/mol