Learn More
2-Methylbenzophenon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022148
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
131-58-8
C14H12O
196.249
MFCD00008518
CKGKXGQVRVAKEA-UHFFFAOYSA-N
2-methylbenzophenone, o-methylbenzophenone, methanone, 2-methylphenyl phenyl, phenyl o-tolyl ketone, 2-methylphenyl phenyl methanone, benzophenone, 2-methyl, 2-methylphenyl-phenylmethanone, unii-lsn1480nff, phenyl tolyl ketone, phenyl 2-tolyl ketone
67230
(2-methylphenyl)-phenylmethanon
CC1=CC=CC=C1C(=O)C2=CC=CC=C2
131-58-8
C14H12O
196.249
MFCD00008518
CKGKXGQVRVAKEA-UHFFFAOYSA-N
2-methylbenzophenone, o-methylbenzophenone, methanone, 2-methylphenyl phenyl, phenyl o-tolyl ketone, 2-methylphenyl phenyl methanone, benzophenone, 2-methyl, 2-methylphenyl-phenylmethanone, unii-lsn1480nff, phenyl tolyl ketone, phenyl 2-tolyl ketone
67230
(2-methylphenyl)-phenylmethanon
CC1=CC=CC=C1C(=O)C2=CC=CC=C2
2-Methylbenzophenone, is used as an important raw material and intermediate in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methylbenzophenon wird als wichtiger Rohstoff und als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Bei normaler Temperatur und normalem Druck stabil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methylbenzophenone
Schmelzpunkt -18°C
Dichte 1.085
Siedepunkt 309°C to 311°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.595
Menge 10 g
Beilstein 2045469
Merck Index 14,7317
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 196.25
Reinheit (%) ≥98%