Learn More
2-Methylbenzofuran, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11956201 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11956201 1 g Glasflasche 1 Gramm
11672729 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11956201 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 208400010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4265-25-2 | C9H8O | 132.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4265-25-2
Summenformel C9H8O
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
MDL-Nummer MFCD00005850
InChI-Schlüssel GBGPVUAOTCNZPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbenzofuran, benzofuran, 2-methyl, 2-methylcumarone, 2-methylbenzo b furan, 2-methyl benzofuran, unii-8x3183bz3x, methylbenzofuran, methyl benzoxole, 2-methyl-benzofuran, #
PubChem CID 20263
IUPAC-Name 2-Methyl-1-benzofuran
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylbenzofuran
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0570g/mL
Siedepunkt 197.0°C to 198.0°C
Flammpunkt 67°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5618
Menge 1 g
Beilstein 17,6
Relative Dichte 1.057
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylbenzofuran
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.