missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methylbenzolaminhydrochlorid (o-Toluidinhydrochlorid), Mikromol™

Artikelnummer. 30049621
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30049621 25 mg 25 Milligramm
18080980 100 mg 100 Milligramm
30461809 4 x 25 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30049621 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0563.070025

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

2-Methylbenzolaminhydrochlorid (o-Toluidinhydrochlorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-methylbenzenamine hydrochloride
CAS 636-21-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-methylbenzenamine hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C7 H9 N . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym o-Toluidine Hydrochloride, 2-Methylbenzenamine hydrochloride, Prilocaine Hydrochloride Imp. B (EP), Prilocaine Imp. B (EP), Prilocaine USP Related Compound A, Prilocaine USP RC A, Prilocaine Related Compound A as Hydrochloride, Prilocaine Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Prilocaine Impurity B as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H9N.ClH/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;/h2-5H,8H2,1H3;1H
SMILES Cl.Cc1ccccc1N
IUPAC-Name 2-Methylanilinhydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 143.61
Menge 25 mg
Formelmasse 143.0502 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.