Learn More
2-Methylbenzolaminhydrochlorid (o-Toluidinhydrochlorid), Mikromol™
Artikelnummer. 18080980
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18080980 100 mg 100 Milligramm
30049621 25 mg 25 Milligramm
30461809 4 x 25 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18080980 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0563.07
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Methylbenzolaminhydrochlorid (o-Toluidinhydrochlorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-methylbenzenamine hydrochloride
CAS 636-21-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-methylbenzenamine hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C7 H9 N . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym o-Toluidine Hydrochloride, 2-Methylbenzenamine hydrochloride, Prilocaine Hydrochloride Imp. B (EP), Prilocaine Imp. B (EP), Prilocaine USP Related Compound A, Prilocaine USP RC A, Prilocaine Related Compound A as Hydrochloride, Prilocaine Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Prilocaine Impurity B as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H9N.ClH/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;/h2-5H,8H2,1H3;1H
SMILES Cl.Cc1ccccc1N
IUPAC-Name 2-Methylanilinhydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 143.61
Menge 100 mg
Formelmasse 143.0502 g/mol