missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methylanthrachinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7021955
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11439100

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14502.18

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 84-54-8 | C15H10O2 | 222.243 g/mol

2-Methylanthraquinone is used as a pharmaceutical intermediate. It is used in smog dyes.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
2-Methylanthraquinon wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Wird in Smog-Farbstoffen verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Wasser 1.234 mg/l bei 25 °C.

Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 84-54-8
Summenformel C15H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 222.243
MDL-Nummer MFCD00001235
InChI-Schlüssel NJWGQARXZDRHCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylanthraquinone, tectoquinone, 2-methyl anthraquinone, techtoquinone, tectochinon, 2-methyl-9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, 2-methyl, beta-methylanthraquinone, 2-methylanthra-9,10-quinone, anthraquinone, 2-methyl
PubChem CID 6773
ChEBI CHEBI:9427
IUPAC-Name 2-Methylanthracen-9,10-Dion
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Methylanthraquinone
Schmelzpunkt 170°C to 174°C
Flammpunkt 209°C (408°F)
Menge 50 g
Beilstein 2050523
Merck Index 14,6021
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 1.234mg/L @ 25°C.
Formelmasse 222.24
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt