Learn More
2-Methylanisol, TRC
Artikelnummer. 30466610
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30466610 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30466610 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM266330250G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylanisole
CAS 578-58-5
Summenformel C8H10O
Menge 250 g
Synonym o-Methylanisole, 1-Methoxy-2-methylbenzene, 2-Cresol Methyl Ether, 2-Methoxytoluene, 2-Methyl-1-methoxybenzene, Methyl o-Cresyl Ether, Methyl o-Methylphenyl ether, Methyl o-Tolyl Ether, NSC 6253, o-Cresol Methyl Ether, o-Cresyl Methyl Ether, o-Methoxytoluene, o-Methylanisole
InChI-Formel InChI=1S/C8H10O/c1-7-5-3-4-6-8(7)9-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1ccccc1C
IUPAC-Name 1-Methoxy-2-methylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 122.16
Formelmasse 122.0732