Learn More
2-Methylanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491598
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491598 50 g 50 Gramm
11401608 250 g 250 Gramm
11481598 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491598 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13897.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 578-58-5 | C8H10O | 122.167 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Das katalytische System der disubstituierten Aromaten wurde für die 2-Methylanisol-Reduktion durch richtige Wahl des Amin/Rh-Verhältnisses optimiert, das hoch genug sein sollte, um sehr kleine kolloidale Rhodiumpartikel zu stabilisieren und niedrig genug, um eine Deaktivierung zu vermeiden. Die Gesamtsynthese von (±)-Heliannuol D und dessen Epimer wurde in 9 Schritten und mit 12 % Gesamtausbeute von 2-methylanisol abgeschlossen. Die thermische Aktivierung von 2-Methylanisol (60 °C) durch den Ir(III)-Komplex TpMe2Ir (C6H5) 2 (N2)(1; TpMe2= Hydrotris-(3,5-Dimethylpyrazolyl)-Borat) ergab eine Mischung aus Hydrid-Komplexen. Die Gesamtsynthese des phenolischen Sesquiterpen Mutisianthol wurde in 12 Schritten von dem bereitwillig verfügbaren 2-Methylanisol erreicht. Das katalytische System wurde für die 2-Methylanisol-Reduktion durch die richtige Wahl des Amin/Rh-Verhältnisses optimiert, das hoch genug sein sollte, um sehr kleine kolloidale Rhodiumpartikel zu stabilisieren und niedrig genug, um eine Deaktivierung zu vermeiden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 578-58-5
Summenformel C8H10O
Molekulargewicht (g/mol) 122.167
MDL-Nummer MFCD00008373
InChI-Schlüssel DTFKRVXLBCAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylanisole, o-methylanisole, 2-methoxytoluene, o-cresol methyl ether, o-cresyl methyl ether, anisole, o-methyl, benzene, 1-methoxy-2-methyl, methyl o-tolyl ether, o-methoxytoluene, 2-methylmethoxybenzene
PubChem CID 33637
IUPAC-Name 1-Methoxy-2-methylbenzol
SMILES CC1=CC=CC=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylanisole
Dichte 0.985
Siedepunkt 170°C to 172°C
Flammpunkt 51°C (123°F)
Brechungsindex 1.517
Menge 50 g
UN-Nummer UN3271
Beilstein 1857415
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylanisole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methylanisole