Learn More
2-(Methylamino)ethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10522751 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10522751 500 g Glasflasche -
10367773 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
10351474 10 kg Metallfass 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10522751 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 158265000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 109-83-1 | C3H9NO | 75.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-83-1
Summenformel C3H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 75.11
MDL-Nummer MFCD00002839
InChI-Schlüssel OPKOKAMJFNKNAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylamino ethanol, n-methylethanolamine, methylethanolamine, ethanol, 2-methylamino, methylethylolamine, n-methylaminoethanol, n-methylmonoethanolamine, n-monomethylethanolamine, 2-hydroxyethyl methylamine, monomethylaminoethanol
PubChem CID 8016
ChEBI CHEBI:21763
IUPAC-Name 2-(Methylamino)ethanol
SMILES CNCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Methylamino)ethanol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -3.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9300g/mL
Siedepunkt 159.0°C
Flammpunkt 72°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3NHCH2CH2OH
Brechungsindex 1.4380 to 1.4400
Menge 500 g
Beilstein 04, 276
Merck Index 15, 6089
Relative Dichte 0.93
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible
Viskosität 13 mPa.s (20°C)
Formelmasse 75.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit