Learn More
2-(Methylamino)ethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420777
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11420777 100 mL 100 Milliliter
11430777 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420777 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23180.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 109-83-1 | C3H9NO | 75.11 g/mol
2-(Methylamino)ethanol is used as an intermediate in synthetic chemistry. It finds application in various fields such as textile lubricants, polishes, detergents and in personal care products. It is also involved in electrostatic automotive coatings and in acid gas scrubbing. Further, it serves as an intermediate in polymers and pharmaceuticals. In addition to this, it is used as a solvent in the natural gas-processing industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(Methylamino)ethanol wird als Zwischenprodukt in der synthetischen Chemie verwendet. Es wird in verschiedenen Bereichen wie Textilschmierstoffe, Polituren, Detergenzien und Körperpflegeprodukte verwendet. Es wird auch für elektrostatische Autolacke und bei der Sauergaswäsche verwendet. Des Weiteren dient es als Zwischenprodukt in Polymeren und Pharmazeutika. Darüber hinaus wird es als Lösungsmittel in der erdgasverarbeitenden Industrie eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol und Ether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren, Kupfer, Kupferlegierungen, Zink und verzinktem Eisen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-83-1
Summenformel C3H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 75.11
MDL-Nummer MFCD00002839
InChI-Schlüssel OPKOKAMJFNKNAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylamino ethanol, n-methylethanolamine, methylethanolamine, ethanol, 2-methylamino, methylethylolamine, n-methylaminoethanol, n-methylmonoethanolamine, n-monomethylethanolamine, 2-hydroxyethyl methylamine, monomethylaminoethanol
PubChem CID 8016
ChEBI CHEBI:21763
IUPAC-Name 2-(Methylamino)ethanol
SMILES CNCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Methylamino)ethanol
Schmelzpunkt -5°C
Dichte 0.939
Siedepunkt 159°C
Flammpunkt 74°C (165°F)
Geruch Ammonia-like
Strukturformel CH3NH(CH2)2OH
Brechungsindex 1.44
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1071196
Merck Index 14,6015
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol and ether.
Formelmasse 75.11
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Methylamino)ethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N-Methylethanolamine