Learn More
2-(methylamino)ethane-1-thiol hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(methylamino)ethane-1-thiol hydrochloride |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H9NS.ClH/c1-4-2-3-5;/h4-5H,2-3H2,1H3;1H |
| Formelmasse | 127.0222 |